Saccharin Natrium Hydrat
Lieferant: Merck
47839
47839.EA 52 EUR
47839.
Saccharin Natrium Hydrat
Saccharin Natrium Hydrat
Formel: C₇H₅NNaO₃S·H₂O
MDL: MFCD00149605
CAS-Nummer: 82385-42-0
EINECS: 204-886-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0ee6a8fb200fe46f483bfb2765a9c9d2db20cb9&vid=a0ee6a8fb200fe46f483bfb2765a9c9d2db20cb9&prid=web&clid=SAPDAM