Kaliumsorbat

Lieferant: Merck
Achtung

47848
47848.EA 45.4 EUR
47848.
Kaliumsorbat
Kaliumsorbat
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016546
CAS-Nummer: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7292647bdb3104c546aa3e08786597fa6f908d15&vid=7292647bdb3104c546aa3e08786597fa6f908d15&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR