Methyl-4-hydroxybenzoat

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben

47889
47889.EA 45.4 EUR
47889.
Methyl-4-hydroxybenzoat
Methyl-4-hydroxybenzoat
Formel: HOC₆H₄CO₂CH₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 270…280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Dichte: 1.1208 g/cm³ (137 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002352
CAS-Nummer: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d7f0dbe5e09bbe5d7bff3cb840724bee0677159&vid=5d7f0dbe5e09bbe5d7bff3cb840724bee0677159&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR