Labormarker, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6310-0010 6311-0010
479-0013EA 28.4 EUR
479-0013 479-0014
Labormarker, Nalgene®
Schreibstifte Labormarker
Universell einsetzbare schwarze Schreibstifte für eine Vielzahl von Verwendungen. Kappe mit praktischem Clip.
  • Schnelltrocknende Spezialtinte
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit und Wasserfestigkeit bei der Aufzeichnung auf Polypaper
  • Auch als Markierungsstifte auf Glas und Kunststoff geeignet