Kryoboxen, Biobox 100
Lieferant: PAKGEN
PG-BBW-100
479-0022EA 7.8 EUR
479-0022
Kryoboxen, Biobox 100
Boxen Kryoboxen
Beschichtetes, weißes Kartonmaterial.
  • Wasserfest
  • Mit Deckel und Rastereinsatz
Für Gebrauch in Gefriergeräten bei einer Temperatur von −80 bis −20 °C.
Mit Deckel und Rastereinsatz.