Kryoboxen, 133×133 mm
Lieferant: TENAK
TE22144 TE22142 TE22140 TE22136 TE22134 TE22120 TE22110 TE22108 TE22106 TE22050 TE22025 TE22020 TE22015 TE22010 TE22005 TE22100 TE22111
479-0693EA 2.4 EUR
479-0693 479-0692 479-0691 479-0690 479-0689 479-0686 479-0685 479-0684 479-0683 479-0673 479-0672 479-0671 479-0670 479-0669 479-0668 479-0678 TENATE22111
Kryoboxen, 133×133 mm
Boxen Kryoboxen
Kryofeste(r) Faserplatte/Karton.
  • Wasserabweisend für längere Lebensdauer
  • Verschiedene Kombinationen mit verschiedenen Gittereinsätzen sind möglich (müssen separat bestellt werden)
  • Erhältlich in 3 verschiedenen Höhen und 5 Farben
Zur Lagerung von Kryoröhrchen bei niedrigen Temperaturen.
* Die angegebene Höhe ist die Innenhöhe.