Bodeneinsätze mit 2D-Datenmatrix-Barcode, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W985881
479-0918EA 637 EUR
479-0918
Bodeneinsätze mit 2D-Datenmatrix-Barcode, WHEATON®
Deckeleinsätze
Diese Einsätze mit 2D-Datenmatrix-Barcode werden mit leichtem Druck am Boden des Röhrchens eingesetzt. Sie sind aus dem gleichen PP-Material wie die Röhrchen gefertigt und für Langlebigkeit per Laser codiert. Mithilfe der Einsätze ist eine direkte Codierung Ihrer Proben möglich. Der Einsatz kann auch später angebracht werden, sodass die Gefährdung der Probenintegrität durch Umfüllen in ein anderes Fläschchen ausgeschlossen wird.