Kryo-Einfriergeräte, Mr. Frosty, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 103 EUR
479-3200 479-0967 479-0966
Kryo-Einfriergeräte, Mr. Frosty, Nalgene®
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
PC Behälter mit blauem HDPE-Deckel, weißen HDPE-Röhrchenhaltern und Schaumstoffeinlage.
  • Bietet Platz für 12 bis 18 Röhrchen und ein Schraubdeckel sichert die Proben im Inneren, falls der Behälter versehentlich umkippt.
  • Kein Kontakt mit dem Alkohol: kein Aufsaugen, kein Entfernen des Etiketts und keine Beeinträchtigung des manuellen Bedruckens der Röhrchen
Gewährleistet die kritische, wiederholbare Kühlrate von 1 °C/Minute, die für eine erfolgreiche Kryokonservierung und Wiederherstellung von Zellen erforderlich ist. Kostengünstig, einfach zu verwenden, erfordert nur Isopropylalkohol und einen mechanischen Gefrierschrank. Mit detaillierten, schrittweisen Anweisungen beschriftet.
Für 12 Kryoröhrchen (3,6; 4,5 oder 5,0 ml) oder 18 Kryoröhrchen (1,0; 1,2; 1,5 oder 2,0 ml).
Die Behälter sind stapelbar und können, wenn sie mit Alkohol befüllt sind, bei Raumtemperatur aufbewahrt werden, sodass kein Platz im Gefriergerät blockiert wird.
Durchmesser: 117 mm.
Verschlussgröße: 120 mm.