Aufbewahrungsröhrchen, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
374500 374502 374511 374513 374512 374510 374500-BR 374501-BR 374510-BR 374511-BR
479-1196EA 519 EUR
479-1196 479-1198 479-1367 479-1368 479-1380 479-1379 479-2229 479-2230 479-2232 479-2233
Aufbewahrungsröhrchen, Nunc™
Vials
Reines Klasse VI PP für medizinischen Zwecke. Röhrchen und Rack sind sowohl für die Verwendung auf dem Labortisch mit niedrigem Durchsatz als auch die automatisierte Verwendung mit hohem Durchsatz geeignet. Ein permanent aufgebrachter, einzigartiger 2D-Barcode ist für die sichere Identifikation und Probenverfolgung auf der Basis jedes Röhrchens eingelasert.
  • Alle Barcodes werden gegen die Datenbank bisher zugewiesener Codes geprüft, um Duplikate zu verhindern
  • Jedes Röhrchen ist auf Dichtigkeit geprüft
  • Einteilige Kappen mit Außengewinde und