Arbeitsstation zum ganztägigen Kühlen und Gefrieren, Corning® CoolBox™ XT
Lieferant: Corning
432021 432022 432023 432024 432025 432026 432027 432028
479-1863EA 731 EUR
479-1863 479-1864 479-1865 479-1866 479-1921 479-1922 479-1923 479-1924
Arbeitsstation zum ganztägigen Kühlen und Gefrieren, Corning® CoolBox™ XT
Kühlbehälter Tischkühler
Ideal zum Probentransfers zwischen Labors oder im Feld.
  • Over 16 hours of 0,5 to 4 °C cooling with lid closed and over 10 hours with the lid open
  • Reduces contamination by eliminating ice
  • Easy to clean with lab detergents or bleach
  • Patent-pending dual phase conductive XT Cooling core ensures stable and consistent sample cooling
  • Portable XT CoolBox systems can be used when a brief transfer of temperature sensitive samples to a robotic device is needed
  • May be used with dry ice in place of the Cooling Core to create a portable snap-freezing workstation
CoolBox ™ XT eisfreie Tischgeräte ermöglichen die Kühlung oder das Einfrieren von Proben ohne Eis, Elektrizität oder Batterien.
CoolBox XT Workstations kühlen über Wärmeleitfähigkeit. Platzieren Sie das CoolRack-Modul auf dem vorgekühlten Kühlkern, der in der CoolBox XT enthalten ist, und die Proben erreichen in weniger als drei Minuten 0 °C .
Gestalten Sie Ihr eigenes CoolBox-System. CoolBox XT enthält einen Kühlkern und ein Probenmodul. CoolBox 2XT enthält 2 Kühlkerne und zwei Probenmodule. Bestellen Sie CoolRack-Module separat auf der Basis der erforderlichen Röhrchen- oder Plattengröße.
Bestellinformation: Siehe Zubehör für zusätzliche Kühlkerne sowie einen optionalen Gefrierkern für die Probenverarbeitung unter 0 °C. Kaufen Sie CoolRack-Probemodule separat.