Kryoboxen, System 100™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5026-1010
479-3314EA 10.9 EUR
479-3314
Kryoboxen, System 100™
Boxen Kryoboxen
PC, autoklavierbar.
Entwickelt für die Lagerung von Kryoröhrchen des Systems 100™ oder anderen Fläschchen ähnlicher Größe mit Außen- oder Innengewinde bei extrem niedrigen Temperaturen. Für Temperaturen von –196 bis +121 °C.
Transparent lid has printed grid and is keyed to prevent misalignment.