Labor-Tiefkühlboxen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 147 EUR
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Labor-Tiefkühlboxen, Nalgene®
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
Labor-Tiefkühlboxen −20 °C.
PC, blau.
Unterer Bereich mit einem nicht-toxischen Gel befüllt, mit Handgriff.
471-0000/471-0001: Hält die Temperatur für bis zu 2 Stunden unter –15 °C.
Im Lieferumfang sind 16 Einsätze enthalten, um 1,5-ml-Bohrungen zur Aufnahme von entweder 0,5-ml- oder 0,2-ml-Röhrchen umzuwandeln.
Labor-Tiefkühlboxen 0 °C
PC, grün
Unterer Bereich mit einem nicht-toxischen Gel befüllt, mit Handgriff.
479-3461: Hält die Temperatur für bis zu 5 Stunden unter 1 °C, mit Gel gefüllter, weißer Deckel.
479-3460: Hält die Temperatur für bis zu 3,5 Stunden unter 1 °C, ungefüllter, klarer Deckel.
471-0002/-0003: Hält die Temperatur für bis zu 3,5 Stunden unter 1 °C, ungefüllter, klarer Deckel.
Im Lieferumfang sind 16 Einsätze enthalten, um 1,5-ml-Bohrungen zur Aufnahme von entweder 0,5-ml- oder 0,2-ml-Röhrchen umzuwandeln.
471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.