Kryoröhrchen, CryoTubes™, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
363401 363452 366656 368632 375418 377267 351934 337516 347597 347627 347643 366524 375353 377224 379146 379189 367997 363452_CZ
479-6837EA 206 EUR
479-6837 479-6839 479-6840 479-6841 479-6847 479-6843 479-6852 479-6848 479-6849 479-6850 479-6836 479-6838 479-6846 479-6842 479-6845 479-6844 479-1159 479-3202
Kryoröhrchen, CryoTubes™, Nunc™
Vials
PP-Röhrchen mit PP-Schraubkappe (Röhrchen mit Innengewinde) oder PE-Schraubkappe (Röhrchen mit Außengewinde) und weißem Schreibfeld, steril. Entwickelt zur Lagerung von Zellkulturen, Bakterien und anderen Proben bei Tiefsttemperaturen. Einsetzbar in Tiefkühlgeräten und ebenso in gasförmigem und flüssigem Stickstoff*.
Nicht toxisch, pyrogenfrei.
Entsprechen den IATA-Vorschriften für den Lufttransport von biologischen Proben.
* Warnung: Verwenden Sie CryoTubes™ in der flüssigen Phase von Stickstoff nur, wenn Sie korrekt mit Nunc CryoFlex™ Röhrchen versiegelt wurden. UnsachgemäßerMore Product Information