1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: 1-Naphthylphosphoric Acid Monosodium Salt Monohydrate, Monosodium 1-Naphthyl Phosphate Monohydrate, Sodium 1-Naphthyl Hydrogen Phosphate Monohydrate, Phosphoric Acid 1-Naphthyl Ester Monosodium Salt Monohydrate
479775-5
479775-5EA 87 EUR
479775-5
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat, Millipore®
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat
Formel: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Molecular Weight: 264,15 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150615
CAS-Nummer: 81012-89-7