Autoklav mit elektronischer Steuerung zur Sterilisation bei 121°C (15 Minuten Haltephase). Steuerung mit Druckeranschluss für Belegdrucker. 1 * 1 ST
Lieferant: CERTOCLAV
Autoklav mit elektronischer Steuerung zur Sterilisation bei 121°C (15 Minuten Haltephase). Steuerung mit Druckeranschluss für Belegdrucker. 1 * 1 ST