β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat freie Säure ≥98%, gereinigt, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
4812-02EA 1426.39 EUR
4812-02 4812-04 4812-06 4812-08
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat freie Säure ≥98%, gereinigt, J.T.Baker®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Suitable for use in biopharmaceutical manufacturing applications.
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98%
Assay (C₆H₁₃NO₄S·H₂O) ≥98 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
RNase Activity Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity Passes Test
Color of a 1M Alkaline Solution (Colorless) Passes Test
Loss on Drying at 130°C 7 - 10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm