Nicotinsäure (Niacin), Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung

481918-100
481918-100EA 52.4 EUR
481918-100
Nicotinsäure (Niacin), Millipore®
Nicotinsäure (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 142 °C
Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006391
CAS-Nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR