ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na), Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: NADP Mononatriumsalz, ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, NADP-Na, Nadidphosphat Mononatriumsalz, Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz
481971-1 481971-5 481971-500
481971-1EA 479 EUR
481971-1 481971-5 481971-500
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na), Calbiochem®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, oxidierte Form(NADP-Na)
Formel: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
Molecular Weight: 765.39 g/mol
MDL: MFCD00036973
CAS-Nummer: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6