Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99,0% (durch Iodometrie), Kristalle, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: Kupferdichlorid Dihydrat
4824-20EA 0 EUR
4824-20
Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99,0% (durch Iodometrie), Kristalle, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 170,48 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (CuCl₂·2H₂O) (by iodometry) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.005 %
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.015 %
Solubility Passes Test
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %
ACS - Nickel (Ni) ≤0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %