HPLC Gradienten-Evaluations-Testmischung, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konzentration), zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: Merck
Diese Formulierung wurde entwickelt, um zu bewerten, wie zuverlässig ein chromatographisches System grundlegend wichtige Parameter wie Flussrate, Dosierung und Mischung liefert.
Analyten:
Butyl-4-hydroxybenzoat; 4-Hydroxybenzoesäureethylester; Heptylparaben; 4-Hydroxybenzoesäuremethylester; Phenol; 4-Hydroxybenzoesäurepropylester; Uracil
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.