Vinylacetat
Lieferant: Merck
Gefahr
48486
48486.EA 113 EUR
48486.
Vinylacetat
Vinylacetat
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 72,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008713
CAS-Nummer: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da3d24dc9a327ce9aafd1635b33d999592bb4bad&vid=da3d24dc9a327ce9aafd1635b33d999592bb4bad&prid=web&clid=SAPDAM