Benzo[ghi]perylen

Lieferant: Merck
Achtung

48491
48491.EA 86.5 EUR
48491.
Benzo[ghi]perylen
Benzo[ghi]perylen
Formel: C₂₂H₁₂
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 278…280 °C
MDL: MFCD00004135
CAS-Nummer: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a40fa5ebc929be8377e4d92cee26fda47bb692f6&vid=a40fa5ebc929be8377e4d92cee26fda47bb692f6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR