Indeno[1,2,3-cd]pyren
Lieferant: Merck
Achtung
48499
48499.EA 181 EUR
48499.
Indeno[1,2,3-cd]pyren
Indeno[1,2,3-cd]pyren
Formel: C₂₂H₁₂
Molecular Weight: 276,34 g/mol
Siedepunkt: 536 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…164 °C
CAS-Nummer: 193-39-5
EINECS: 205-893-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=946501b2e86b872bd373da715d5ef1a2a1ec6559&vid=946501b2e86b872bd373da715d5ef1a2a1ec6559&prid=web&clid=SAPDAM