2-Chlornaphthalin

Lieferant: Merck

48517
48517.EA 146 EUR
48517.
2-Chlornaphthalin
2-Chloronaphthalene
Formel: C₁₀H₇Cl
Molecular Weight: 162,62 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59,5 °C
Dichte: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00035731
CAS-Nummer: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR