4-Chlor-m-kresol

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Chlor-4-hydroxy-2-methylbenzol, 4-Chlor-3-methylphenol, p-Chlor-m-cresol, 2-Chlor-5-hydroxytoluol

48519
48519.EA 114 EUR
48519.
4-Chlor-m-kresol
4-Chlor-m-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 118
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002323
CAS-Nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d60dcc5ec03395657920342ffb0db322a08f27&vid=9983fb72f06aa26651fb5bc56693aff9c7584eeb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR