Hexachlor-1,3-butadien

Lieferant: Merck
Gefahr

48543
48543.EA 166 EUR
48543.
Hexachlor-1,3-butadien
Hexachlor-1,3-butadien
Formel: C₄Cl₆
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,6825 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000836
CAS-Nummer: 87-68-3
EINECS: 201-765-5
UN: 2279
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c948558639c3c8b6064c4e1616f9acf564526b7&vid=0c948558639c3c8b6064c4e1616f9acf564526b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR