Benzo[a]pyren

Lieferant: Merck
Gefahr

48564
48564.EA 228 EUR
48564.
Benzo[a]pyren
Benzo[a]pyren
Formel: C₂₀H₁₂
Siedepunkt: 495 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Dichte: 1,351 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003602
CAS-Nummer: 50-32-8
EINECS: 200-028-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6f1ef92a46d43baa3fce1f8ee144fd6edac01f1&vid=e6f1ef92a46d43baa3fce1f8ee144fd6edac01f1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR