Fluoren

Lieferant: Merck

Synonyme: Diphenylenmethan, 2,2′-Metylenbiphenyl

48568
48568.EA 136 EUR
48568.
Fluoren
Fluoren
Formel: C₁₃H₁₀
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Dichte: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001111
CAS-Nummer: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04181
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a44674ad1bd9a85c6b0036045531e50325bc8e9&vid=7a44674ad1bd9a85c6b0036045531e50325bc8e9&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR