Pyren

Lieferant: Merck

48570
48570.EA 120 EUR
48570.
Pyren
Pyrene
Formel: C₁₆H₁₀
Siedepunkt: 404 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 200…220 °C
MDL: MFCD00004136
CAS-Nummer: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e99945dddc4932d583bbe6857df8da5228950897&vid=e99945dddc4932d583bbe6857df8da5228950897&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR