Aroclor 1254 (PCB-Mischung, 54% chloriert)
Lieferant: Merck
48586
48586.EA 160 EUR
48586.
Aroclor 1254 (PCB-Mischung, 54% chloriert)
Aroclor 1254 (PCB-Mischung, 54% chloriert)
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,495…1.505 g/cm³ (65 °C)
CAS-Nummer: 11097-69-1
UN: 3432
ADR: 9,II