cis-Dichlorethylen

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (Z)-1,2-Dichlorethylen, (Z)-1,2-Dichlorethen

48597
48597.EA 114 EUR
48597.
cis-Dichlorethylen
cis-Dichlorethylen
Formel: C₂H₂Cl₂
Molecular Weight: 96,94 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9,5 °C
Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000925
CAS-Nummer: 156-59-2
EINECS: 205-859-7
UN: 1150
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc3cfe72506fb58587727823c8b311566f463ac6&vid=fc3cfe72506fb58587727823c8b311566f463ac6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR