EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
4870.EA 40.46 EUR
4870.
EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.0099-0.0101