, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck Millipore (Oncogene)

Synonyme: pNPP, ortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, 4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, p-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, ortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, Phosphatasesubstrat, 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat

4876-1 4876-5
4876-1EA 47.6 EUR
4876-1 4876-5
, Sigma-Aldrich®
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR