Stericlin Typ 5 Indikatorstreifen (Integratoren), für STEAM 121C oder 134C, 80x30mm, DIN EN ISO 11140-1 1 * 500 ST
Lieferant: VP Medical Packaging
Stericlin Typ 5 Indikatorstreifen (Integratoren), für STEAM 121C oder 134C, 80x30mm, DIN EN ISO 11140-1 1 * 500 ST