Stericlin® Typ 4 Indikatorstreifen (Multi-Parameter-Indikatoren), für STEAM 121°C 15min oder 134°C 5.3min, 80x30mm, DIN EN ISO 11140 -1 1 * 500 ST
Lieferant: VP Medical Packaging
Stericlin® Typ 4 Indikatorstreifen (Multi-Parameter-Indikatoren), für STEAM 121°C 15min oder 134°C 5.3min, 80x30mm, DIN EN ISO 11140 -1 1 * 500 ST