Sterilisationswanne, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6910-0618
489-2110EA 104 EUR
489-2110
Sterilisationswanne, Nalgene®
Schalen/Schüsseln/Töpfe Sterilisationsbehälter und -wannen
PP, mit Deckel.
  • Der Deckel verhindert das Verschütten von gefährlichen Materialien
  • Beständig gegen aggressive Desinfektionslösungen
  • Kann auch zum Sterilisieren von Laborkleinteilen und kleinen Instrumenten verwendet werden
  • Stapelbar
Ermöglicht vollständiges Eintauchen von Pipetten in die Desinfektionslösung.
Entspricht dem OSHA-Standard 29 CFR (Part 1910.1030) zum Schutz vor hämatogenen Pathogenen.
Standards: Entspricht dem OSHA-Standard 29 CFR (Part 1910.1030) zum Schutz vor hämatogenen Pathogenen.