J.T.Baker® Roboterspitzen Typ HT
Lieferant: Avantor
49008-0004EA 623 EUR
49008-0004 49008-0105 49009-0005 49009-0105 49010-0105 49008-1105 49009-1005 49009-1105 49010-1005 49010-1105 49008-0003 49010-0003 49010-3105 49008-3105 49009-3105 49009-3005 49008-2003 49009-2005 49009-2105 49010-2003 49010-2105
J.T.Baker® Roboterspitzen Typ HT
Pipettenspitzen
Für Robotersysteme Hamilton Microlab Star und Nimbus geeignet. Als leitfähige Version, mit oder ohne Filter, mit CE-IVD/CE-Kennzeichnung für Anwendungen in der klinischen Diagnostik verfügbar.
  • Unter Reinraumbedingungen hergestellt (Reinraumklasse 8)
  • Qualitätskontrolle auf dem neuesten Stand
  • Besonders für Analysen mit hohem Durchsatz geeignet
  • Trays sind zur automatischen Identifikation mit Barcodes ausgestattet
  • In Blister verpackt
J.T.Baker® robotic tips type HT are suitable for third party robotic instruments Hamilton Microlab Star, Nimbus, and other robotic instruments using Hamilton’s CO-RE pipetting head.
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.
Hamilton, Microlab Star™, Nimbus® and CO-RE® are registered trademarks of Hamilton company.