2,4'-DDT
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
o,p'-DDT, 2,2,2,o,p'-Pentachlorethylidenbisbenzol, 1-Chlor-2-(1-(4-chlorphenyl)-2,2,2-trichlorethyl)benzol, 1-Chlor-4-(1-(2-chlorphenyl)-2,2,2-trichlorethyl)benzol
49018
49018.EA
260
EUR
49018.
2,4'-DDT
2,4'-DDT
Formel:
C₁₄H₉Cl₅ Molecular Weight: 354.49 g/mol |
CAS-Nummer:
789-02-6 EINECS: 212-332-5 UN: 2761 ADR: 6.1 III |