(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,4-D
49083
49083.EA 61.4 EUR
49083.
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Molecular Weight: 221.04 g/mol
Siedepunkt: 346
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Dichte: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004300
CAS-Nummer: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd852ae2ce44027c3e885b3f063c10354823a85f&vid=dd852ae2ce44027c3e885b3f063c10354823a85f&prid=web&clid=SAPDAM