Ethylacetat ≥99,8%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc

494518-1L 494518-2L
494518-1LEA 121.8 EUR
494518-1L 494518-2L
Ethylacetat ≥99,8%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0.901 g/cm³
Flammpunkt: 11.5 %(V)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Titrable Acid Max. 0.0009 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 275 nm Max. 0.01
Absorbance at 263 nm Max. 0.05
Absorbance at 254 nm Max. 1.00
Vapor Pressure 73 mmHg ( 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR