Sinapinsäure, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propensäure, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamsäure, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamsäure, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyzimtsäure, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamsäure, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyzimtsäure, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxyzimtsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

49508-10X10MG-
49508-10X10MG-EA 329 EUR
49508-10X10MG-
Sinapinsäure, Supelco®
Sinapinsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₅
Molecular Weight: 224,21 g/mol
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200…202 °C
MDL: MFCD00004401
CAS-Nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR