Heptafluorbuttersäure 0.5 M Ionpair, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: HFBA, Heptafluorbutansäure, Perfluorbuttersäure

MQ100

49540-100ML-F
49540-100ML-FEA 332 EUR
49540-100ML-F
Heptafluorbuttersäure 0.5 M Ionpair, Supelco®
Heptafluorbuttersäure
Formel: C₄HF₇O₂
Molecular Weight: 214.04 g/mol
Siedepunkt: 121
Schmelzpunkt: -17.5
Dichte: 1.764
MDL: MFCD00004171
CAS-Nummer: 375-22-4
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f414d1bfc5ec3d8ebcc5c59df9ff1f4d705651fc&vid=33670846a66a6866a6bfa1c8ac8736e675513e32&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR