N-Ethyldiisopropylamin ≥99,5%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
496219-2L
496219-2LEA
1238.79
EUR
496219-2L
N-Ethyldiisopropylamin ≥99,5%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
N-Ethyldiisopropylamin
Formel:
C₈H₁₉N Siedepunkt: 128,33 °C Schmelzpunkt: –19,99 °C Dichte: 0,75 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008868 CAS-Nummer: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 2733 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.45 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
APHA | Max. 20 |
Vapor Pressure | 31 mmHg ( 37.7 °C) |