VWR®, automatisierte Zellenzähler
Lieferant: VWR Collection
49862-2000EA 3850 EUR
49862-2000 49893-2000 49893-4950 49893-4951 49893-4952
VWR®, automatisierte Zellenzähler
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
Sparen Sie Zeit und reduzieren Schwankungen mit dem VWR® automatisierten Zellzähler und dem VWR® automatisierten Zellzähler Fluo. Intelligente Bilderkennung und fortschrittliche optische Bildgebungstechnologie, um eine genaue und automatische Zellanalyse, Zellkonzentration und Zellgrößenbestimmung zu erreichen.
  • Großer Anwendungsbereich: Zellzählung, Zelllebensfähigkeit, AO/PI-Färbung, Zelltransfektionseffizienz, Zellexpression
  • All-in-one-System mit einem kompakten Design
  • Zweikanal-Möglichkeit im VWR® automatisierten Zellenzähler Fluo
  • 3 austauschbare