Ethylacetat ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
4992-26EA
0
EUR
4992-26
Ethylacetat ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥99.5% |
ACS - Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) | ≥99.5 % |
Appearance (clear, colorless liquid) | Passes Test |
ACS - Color (APHA) | ≤10 |
ACS - Residue after Evaporation | ≤0.003 % |
ACS - Solubility in H₂O | Passes Test |
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
ACS - Titrable Acid (meq/g) | ≤0.0009 |
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤0.2 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...