Avantor® Apex Silica, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
4M15303EA 914 EUR
4M15303
Avantor® Apex Silica, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Apex HPLC-Säulenphasen werden für Routineanalysen empfohlen.
  • Konventionelles sphärisches Silica mit einer Porengröße von 100 Å
  • Enge Partikelverteilung
  • Kontrollierte Oberfläche
  • USP L3