Cocarboxylase, EMPROVE® api geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cocarboxylase Chlorid, Thiamindiphosphorsäureesterchlorid

5.00112.5000 5.00112.1000 5.00112.0100
5.00112.5000EA 0 EUR
5.00112.5000 5.00112.1000 5.00112.0100
Cocarboxylase, EMPROVE® api geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®
Cocarboxylase
Formel: C₁₂H₁₉ClN₄O₇P₂S
MDL: MFCD00038740
CAS-Nummer: 154-87-0
EINECS: 205-836-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR