Pyridoxin Hydrochlorid
Lieferant: Merck
5.00224.9020
5.00224.9020EA 0 EUR
5.00224.9020
Pyridoxin Hydrochlorid
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
Schmelzpunkt: 214…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072