Brix-Zuckerstandards für Refraktometer, CertiPUR®
Lieferant: Merck
5.00420.0001 5.00430.0001 5.00400.0001 5.00405.0001 5.00410.0001 5.00440.0001 5.00460.0001 5.00450.0001
5.00420.0001EA 251 EUR
5.00420.0001 5.00430.0001 5.00400.0001 5.00405.0001 5.00410.0001 5.00440.0001 5.00460.0001 5.00450.0001
Brix-Zuckerstandards für Refraktometer, CertiPUR®
Standards Refraktometrie-Standards
Brechungsindexstandards rückführbar auf SRM von NIST und PTB
  • Jede Ampulle enthält ca. 8 ml Lösung
  • Minimale Haltbarkeit des Brix-Standards 0° beträgt 36 Monate ab Herstelldatum
  • Die Mindesthaltbarkeit aller anderen Standards beträgt 24 Monate ab Herstelldatum
  • Getestet auf Homogenität und Stabilität
  • Lagerung bei Raumtemperatur