Ammoniumacetat ≥98% (durch Alkalimetrie), LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.33004.0050
5.33004.0050EA 206 EUR
5.33004.0050
Ammoniumacetat ≥98% (durch Alkalimetrie), LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molecular Weight: 77,08 g/mol
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM